Przejdź do
PHR2164
6a-hydroksyhydrokortyzon
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
6α-Hydroxycortisol, 4-Pregnene-6α,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.46
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
11 340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
hydrocortisone
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
GNFTWPCIRXSCQF-HVIRSNARSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9894 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H6779PHR1606H1400000
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
packaging
pkg of 50 mg
packaging
-
packaging
pkg of 1 g
packaging
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)