Przejdź do
R0500
Reichstein’s substance S
≥98% purity, powder
Synonim(y):
11-Deoxy-17-hydroxycorticosterone, 11-Deoxycortisol, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Hydroxycortexone, 17,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 17,21-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,20-dione, Cortexolone, Reichstein’s Compound S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
205-805-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Reichstein′s substance S, ≥98%
Quality Segment
assay
(Infrared Spectrum: Conforms to Structure), ≥98%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
208 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
WHBHBVVOGNECLV-OBQKJFGGSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2505M6013H4126
description
≥98%
description
≥92%
description
-
description
≥98% (HPLC)
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
permeability assay: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
assay
≥98%, (Infrared Spectrum: Conforms to Structure)
assay
≥92%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)