G6639
Guanidine thiocyanate
≥97% (titration)
Synonim(y):
Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97% (titration)
Postać
powder or crystals
metody
RNA extraction: suitable
kolor
white to off-white
mp
120-122 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 4 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤2.5%
ciąg SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Klucz InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- as a denaturing agent to study its effects on surface activity of globular protein
- for the extraction of total RNA from primary hepatocytes
- as a component of the incubating buffer for extraction of DNA from human bone
- as a component of the guanidine thiocyanate (GITC) lysis buffer for extraction of elephant shark DNA
- as a component of lysis solution for extraction of RNA from rat pancreatic tissues
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?