Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 922,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
922,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.5% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
4.5-7.0 (25 °C, 6 M in H2O)
mp
117-120 °C, 120-122 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 280 nm in H2O at 6 M
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| product line BioUltra | product line - | product line BioReagent | product line - |
| form solid | form powder or crystals | form powder | form solid |
| solubility H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 1420 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine thiocyanate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?