Przejdź do
50981
Guanidine thiocyanate
BioReagent, Molecular Biology, ≥99%
Synonim(y):
Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
697,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-812-1
Beilstein/REAXYS Number:
3563461
MDL number:
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
color
colorless to white,
mp
115-122 °C, 120-122 °C (lit.)
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
room temp
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Guanidine thiocyanate has been used as a component of the stabilization buffer for RNA lysis. It can be used for deactivation of endogenous RNases leading to denaturation of nucleoprotein complexes. It is also suitable for denaturation of macromolecules such as nucleic acids and proteins and for RNA isolation.
Chaotropic agent and strong denaturant; solubilizes cells.
Biochem/physiol Actions
Guanidine thiocyanate (GTC) plays a role in protein denaturation.[1] It is involved in separation of ribosomal ribonucleic acid (rRNA) from ribosomes and denatures ribonuclease (RNase). GTC has been studied in the unfolding and refolding of fluorescent proteins (FP).[2] It can be used along with phenol and chloroform for extraction of RNA.[3]
Guanidine thiocyanate interferes with the hydrogen bonds and intramolecular interactions of macromolecules. It solubilizes the proteins resulting in disintegration of cellular structures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9277RDD029368975
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
Redi-Dri
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
≥99% (titration)
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine thiocyanate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)