Przejdź do
D9015
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
≥96% purity (TLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
912,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
Numer CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
231-018-9
MDL number:
912,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, ISOPAC®
Quality Segment
assay
≥96% (TLC)
form
powder
color
off-white to faint red, to beige
mp
280 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate has been used in immunohistological staining procedure and in situ hybridization.
Biochem/physiol Actions
DAB (3,3′-Diaminobenzidine) is utilized in many applications for the visualization of peroxidase activity. In the peroxidase reaction, DAB serves as a hydrogen donor in the presence of peroxide. The oxidized DAB forms an insoluble brown end-product for use in immunohistological and immunoblotting staining procedures.
Packaging
Weight approximate. Packaged in a 100 mL serum bottle with silicon/PTFE septum and aluminum tear seal.
Preparation Note
Dissolving the contents in 100 mL of solvent yields a 0.1% solution.
Legal Information
Isopac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Injecting a compatible solvent permits preparation of any desired strength solution without exposure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5637D4139S4506
color
off-white to faint red, to beige
color
white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey
color
white to light pink, and tan
color
white to off-white
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
868272-85-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Stages of the pathologic process in Alzheimer disease: age categories from 1 to 100 years.
Braak H, et al.
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 70, 960-960 (2011)
Sensitivity of the cervical transformation zone to estrogen-induced squamous carcinogenesis.
Elson DA, et al.
Cancer Research, 60, 1267-1267 (2000)
Proliferation of bone marrow-derived cells contributes to regeneration after folic acid-induced acute tubular injury.
Fang TC, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 16, 1723-1723 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D9015-100MG04061833590119