Przejdź do
D12384
3,3′-Diaminobenzidine
97%
Synonim(y):
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
147,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
875,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-110-6
Beilstein/REAXYS Number:
1212988
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
147,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES string
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Peroxidase substrate; reagent for spectrophotometric determination of selenium.
3,3′-Diaminobenzidine can be used as a starting material to prepare:
  • Aromatic poly(imide) networks for hydrogen storage applications.
  • Various derivatives of quinoxalines by condensation with diketones.
  • Mesitylene-containing poly(benzimidazolium) analogs (Mes-PBI) for alkali anion-exchange membrane.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8001D4293D4418
description
97%
description
97% (HPLC)
description
tablet, To prepare 5 mL
description
tablet, To prepare 15 mL
assay
97%
assay
97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
tablet
form
tablet
mp
175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′-Diaminobenzidine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-95-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Can I store it at room temperature?
    1 answer
    1. Yes, this product is to be stored at room temperature.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the solubility of product D12384 ?
    1 answer
    1. Solubility: The chemical is soluble to a minimum of 22.4 mg/mL in EtOH with ultrasonic assistance, at least 4.09 mg/mL in H2O with ultrasonic assistance, and a minimum of 6.76 mg/mL in DMSO.
      Without ultrasonic assistance, this chemical is only slightly soluble in water, at a rate of 0.55 grams per liter.
      Helpful?
  5. I wonder how the powder dissolves
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, various sources state that this product can be solubilized in the following:
      Ethanol at ≥22.4 mg/mL with sonication
      Water at ≥4.09 mg/mL with sonication
      DMSO at ≥6.76 mg/mL