Merck
W342602
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyethane
≥97%, FG
Synonim(y):
Acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane, Dimethyl acetal
Wybierz wielkość
W342602-SAMPLE
220,00 zł
100 G
492,00 zł
1 KG
1710,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W342602-SAMPLE
220,00 zł
100 G
492,00 zł
1 KG
1710,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Numer FEMA:
3426
Beilstein:
1697039
Numer WE:
Nr Rady Europy:
510
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
6.015
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gęstość pary
3.1 (vs air)
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.367 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; ethereal; fruity
ciąg SMILES
COC(C)OC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,1-Dimethoxyethane is an aliphatic hydrocarbon that is reported to occur in figs[1], leek[2], and black tea.[3]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile components of figs.
Jennings WG.
Food Chemistry, 2(3), 185-191 (1977)
Analysis of black tea volatiles.
Modern Methods of Plant Analysis, 8, 296-320 (1988)
Hege Ommedal et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 57(Pt 12), 2865-2869 (2007-12-01)
A Gram-negative, sulphate-reducing bacterium (strain H3(T)) was isolated from an oil-reservoir model column. The new isolate was able to oxidize toluene coupled to hydrogen sulphide production. For growth, the optimum salt concentration was 1.5 % (w/v), the optimum pH was
Shin-Ichi Hirashima et al.
Organic letters, 12(16), 3645-3647 (2010-07-31)
A useful method for facile synthesis of aromatic methyl esters from methyl aromatics via dimethyl acetals by aerobic photo-oxidation using inexpensive and easily handled CBr(4) as catalyst is reported. This is the first example for direct preparation of the corresponding
New aroma compounds of leek oil.
Stephani A & Baltes W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 194(1), 21-25 (1992)