Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC-GC: suitable
impurities
≤0.005% free acid (as CH3COOH), ≤0.02% water (Karl Fischer), ≤1 mg/L non-volatile matter
color
colorless
transmittance
200 nm, >50%, 220 nm, >90%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
general analytical
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Organic synthesis
- Liquid-liquid extraction, solid-phase extraction or microextraction.
- Spectrophotometric and fluorimetric techniques.
- Electrolytes in lithium-ion batteries
- Determination of pKa values of organic superbases using the isodensity polarization continuum model (IPCM).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?