Merck
Z742622
Adapter rurki wirówki do Tube-O-DIALYZER™
Synonim(y):
G-Biosciences786-145
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41123100
Manufacturer/tradename:
G-BioSciences 786-145
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-145
General description
Adapter rurki wirówkowej do Tube-O-Dialyzer™ został zaprojektowany w celu ułatwienia wirowania Tube-O-Dialyzer™ przy użyciu wirówki stołowej. Adapter może być stosowany zarówno do probówek Tube-O-Dialyzer™ w rozmiarze Micro, jak i Medi. Tube-O-Dialyzer™ można umieścić w adapterze w pozycji pionowej lub odwróconej w celu odwirowania.
Legal Information
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)