Kluczowe dokumenty
SYND371418
Synthware głowica destylacyjna Vigreux z płaszczem próżniowym o krótkiej ścieżce destylacji
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Synonim(y):
Głowica destylacyjna Vigreux, Synthware D371418, głowica z krótką ścieżką, głowica destylacyjna Vigreux
Wybierz wielkość
1 EA
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
D371418
głębokość zanurzenia
25 mm
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)