Kluczowe dokumenty
110086
Acetonitrile
99%, suitable for UV/Vis spectroscopy, ReagentPlus®
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
Wybierz wielkość
559,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
559,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Acetonitrile, ReagentPlus®, 99%
gęstość pary
1.41 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Metal-cation-induced shifts in thiolate redox and reduced sulfur speciation.: This study explores the redox behavior of thiolates affected by metal cations in acetonitrile, shedding light on sulfur speciation processes critical for developing catalytic and environmental remediation technologies (Seo et al., 2024).
- Rational design and investigation of nonlinear optical response properties of pyrrolopyrrole aza-BODIPY-based novel push-pull chromophores.: Focused on nonlinear optics, this research uses acetonitrile as a solvent to study the optical properties of newly designed chromophores, contributing to advances in optical materials science (Kothoori et al., 2024).
- Acetonitrile real gas phase behavior from quasi-ideal gas to nanodroplets: A microscopical view.: Providing a microscopic insight into the phase behavior of acetonitrile, this research enhances understanding of fluid dynamics at nanoscale levels, relevant for both academic studies and industrial applications (Martínez et al., 2024).
- Crystalline CdS/amorphous Cd(OH)2 Composite for Electrochemical CO2 Reduction to CO in a Wide Potential Window.: Highlighting the role of acetonitrile in electrochemical setups, this study develops new materials for efficient CO2 reduction, potentially impacting energy conversion strategies globally (Hua et al., 2024).
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.