Przejdź do
CLS8508
Corning® storage tube racks
empty storage rack w/ lids, for 96 screw capped or thermoplastic elastomers (TPE) capped storage tubes, 5 racks/pack, 2 packs/case, 10 racks/case
Synonim(y):
96 tube storage racks, empty storage racks, storage racks
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
260,10 zł
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Corning 8508
Feature:
Holds 96 x 1.3 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
case of 10, pack of 5
260,10 zł
Cena katalogowa306,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
Holds 96 x 1.3 mL tubes
packaging
case of 10, pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 8508
color
natural
General description
  • These polypropylene racks are designed to hold 25 Corning 96 1.3mL storage tubes
  • For use with Cat. Nos. CLS6500 and CLS8502
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS8513BR781566Z692875
description
empty storage rack w/ lids, for 96 screw capped or thermoplastic elastomers (TPE) capped storage tubes, 5 racks/pack, 2 packs/case, 10 racks/case
description
-
description
Includes 96 coded 1.2 mL tubes
description
blue
manufacturer/tradename
Corning 8508
manufacturer/tradename
Corning 8513
manufacturer/tradename
BRAND 781566
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24320B
feature
Holds 96 x 1.3 mL tubes
feature
Holds 384 tubes
feature
Holds 96 x 1.2 mL tubes
feature
Holds 21 x 15 mL tubes, Holds 12 x 50 mL tubes
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene , blue
packaging
case of 10, pack of 5
packaging
case of 20, pack of 1
packaging
pack of 50 ea
packaging
pkg of 2 ea
color
natural
color
blue
color
-
color
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® storage tube racks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)