Przejdź do
HS28724B
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Pan, capacity 4 L, blue (polyurethane)
Synonim(y):
chiller box, cooling box, ice pan, ice bucket
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 28724B
Material:
blue (polyurethane)
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue (polyurethane)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28724B
L × W × H
381 × 254 × 140 mm
capacity
4 L
General description
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
Features and Benefits
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS28729RHS28721GHS28714K
description
Ice Pan, capacity 4 L, blue (polyurethane)
description
Ice Pan, capacity 9 L, red (polyurethane)
description
Ice Pan, capacity 1 L, green (polyurethane)
description
Ice Bucket, capacity 4 L, black (polyurethane)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28724B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28729R
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28721G
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28714K
material
blue (polyurethane)
material
red (polyurethane)
material
green (polyurethane)
material
black (polyurethane)
capacity
4 L
capacity
9 L
capacity
1 L
capacity
4 L
L × W × H
381 × 254 × 140 mm
L × W × H
521 × 292 × 163 mm
L × W × H
267 × 195.5 × 114 mm
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)