Kluczowe dokumenty
C8358
Sigma-Aldrich
Cube Rack
assorted colors
Synonim(y):
stojak na rury
Wybierz wielkość
5 EA
343,00 zł
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
343,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opis
Autoclavable
Właściwości
Holds 10 x 15 mL tubes
Holds 10 x 17 mm tubes
Holds 12 x 12.5 mm tubes
Holds 12 x 3-7 mL tubes
Holds 16 x 1.5-2 mL tubes
Holds 16 x 11.5 mm tubes
Holds 4 x 30 mm tubes
Holds 4 x 50 mL tubes
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS29050A
rozmiar
108x113x113 mm
kolor
assorted colors
Opis ogólny
Zamykane ze wszystkich stron! Każdy z nich mieści (4) probówki 50 ml, (10) probówki stożkowe 15 ml, (12) probówki 12 × 75 lub 12 × 100 lub (16) probówki mikrowirówkowe 1,5-2,0 ml. Przesuwają się one razem po dowolnej stronie, umożliwiając użytkownikowi pracę z różnymi probówkami na dowolnej liczbie połączonych stojaków.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)