Przejdź do
A1968
Ascorbic acid 6-palmitate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbic acid 6-hexadecanoate, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate, NSC 402451
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H38O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.53
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-305-4
Beilstein/REAXYS Number:
96552
MDL number:
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
95.0-100.5%
form
powder
color
light yellow
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI key
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
General description
Ascorbic acid 6-palmitate/L-Ascorbyl 6-palmitate (AP) is a derivative of a synthetic lipophilic ascorbic acid.
Biochem/physiol Actions
L-Ascorbyl 6-palmitate (AP) is used as preservative in foods. In mice, AP works as a dietary antitumor promoter. 
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR145510431055.00090
assay
95.0-100.5%
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
form
powder
form
-
form
-
form
solid
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
500
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)