Przejdź do
49629
Glutaraldehyde solution
technical, ~50% in H2O (5.6 M)
Synonim(y):
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
585,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OHC(CH2)3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605390
Form:
liquid
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Level
form
liquid
concentration
~50% in H2O (5.6 M)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.421
mp
-21 °C ((-6 °F))
solubility
water: soluble
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optical-transparent and flexible glucose sensor with ITO electrode.: This paper presents the design and testing of an innovative optical-transparent and flexible glucose sensor, which includes an Indium Tin Oxide (ITO) electrode, for enhanced performance and usability in medical diagnostics (Mitsubayashi K et al., 2003).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Disclaimer
may contain precipitate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
340855G6257G7776
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-21 °C ((-6 °F))
mp
-21  °C ((-6 °F))
mp
-10  °C ((14 °F ))
mp
-
refractive index
n20/D 1.421
refractive index
n20/D 1.42
refractive index
-
refractive index
-
concentration
~50% in H2O (5.6 M)
concentration
50 wt. % in H2O
concentration
25% in H2O
concentration
70% in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Andri K Riau et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(5), 3186-3194 (2014-04-26)
To compare flap adhesion strength, stromal bed quality, and tissue responses after flap preparation using nJ- and μJ-energy level femtosecond lasers. All corneal flaps were created by either VisuMax laser (μJ-energy level) or femto-LDV (nJ-energy level). Flap adhesion strength in
Shoichi Kageyama et al.
Liver transplantation : official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society, 21(1), 112-122 (2014-09-23)
Preconditioning by brief ischemia protects not only the concerned organ but also other distant organs against subsequent lethal damage; this is called remote ischemic preconditioning (RIPC). This study was designed to investigate the impact of intestinal RIPC on hepatic ischemia/reperfusion
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
709247-1G04061826751619
709247-5G04061833600344
49629-2.5L04061838177018
49629-250ML04061838253941
49629-1L04061832416212
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?