This product is not a sterile solution. The material is a 50 wt. % Glutaraldehyde solution in H2O with no stabilizer or preservative.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
Informacje o tej pozycji
262,00 zł
vapor density
1.05 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
15 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
concentration
50 wt. % in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunoblotting: suitable, immunohistochemistry: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.42
mp
-21 °C ((-6 °F))
solubility
water: soluble
density
1.106 g/mL at 25 °C
suitability
suitable for microfluidics/nanofluidics
application(s)
cell analysis
genomic analysis
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutaraldehyde is capable of efficiently crosslinking amine and hydrazine derivatives to proteins and other amine-containing polymers. Notably, in certain reactions, biotin hydrazides have been directly coupled to nucleic acids using glutaraldehyde, presenting a potential utility in conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA. In histology studies, Glutaraldehyde is also employed to preserve tissue sections and prepare them for closer examination.
Application
- To compose the fixative solution (Glutaraldehyde + Paraformaldehyde + NaPO4) for use in high-resolution light microscopy and electron microscopy studies.
- To study the conjugation of goat anti-horseradish peroxidase with alkaline phosphatase by a reported method.[1]
- To compose the primary fixative, which is employed to protect the deterioration of cytoplasmic features of yeast cells during permanganate fixation.[2]
Features and Benefits
- Versatile and adaptable for wide variety of research applications
- Ready-made solution reduces the need for preparation time
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -21 °C ((-6 °F)) | mp -10 °C ((14 °F )) | mp - | mp -21 °C ((-6 °F)) |
| refractive index n20/D 1.42 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.106 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is glutaraldehyde solution sterile? 340855
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Can I use 340855-1L for fixation of bacterial cells for SEM imaging?
1 answer-
This product has not been tested for use in sensitive applications such as SEM. It may be suitable, however, this has not been validated. Alternatively, there are several products that have been tested for use as a fixative in electron microscopy. See the links below to review each option.
G7651, 50% solution
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/g7651G5882, 25% solution
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/g5882G7776, 70% solution
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/g7776Helpful?
-