Przejdź do
D5765
Denatonium benzoate
≥98%
Synonim(y):
N,N-Diethyl-N-[(2,6-dimethylphenyl­carbamoyl)­methyl]­benzyl­ammonium benzoate, Benzyldiethyl(2,6-xylyl­carbamoyl­methyl)­ammonium benzoate, THS 839
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
1485,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H29N2O · C7H5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-095-2
Beilstein/REAXYS Number:
8179408
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
164-168 °C (lit.)
functional group
amide, amine, phenyl
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
InChI key
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Denatonium benzoate (DB) is an ionized compound made up of a negatively charged benzoic acid and quaternary ammonium cation (denatonium). It is used as an alcohol denaturant and flavor in pharmaceuticals. Additionally, used in products like soap, animal repellents, antifreeze.
Application
Denatonium benzoate is used:
  • To prepare anti-gnawing bio-polymer composites using zinc stearate (ZnSt) and capsicum oleoresin (CO) impregnated in silica (SiCO) and polybutylene succinate(PBS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
117100331730437395
description
≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
98%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
164-168 °C (lit.)
mp
164-168 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
mp
-
functional group
amide, phenyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Denatonium benzoate
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What do I mix with Denatonium Benzoate as a spray to deter animals? And what portion?
    1 answer
    1. There is not simply one formulation of animal repellent available. Certain commercial animal repellent formulations contain 0.2% denatonium benzoate formulated with other ingredients. Please see the link below that indicates percentage within certain animal repellent products such as Ropel or Tree Guard. It is probably easiest to purchase a commercial animal repellent if the intention is this application.