Merck
B1217000
Butyl parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Butylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester
Wybierz wielkość
150 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Beilstein:
1103741
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
butylparaben
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Parahydroksybenzoesan butylu EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Anchel González-Barriga et al.
PloS one, 10(3), e0121556-e0121556 (2015-03-24)
Myotonic Dystrophy type 1 (DM1) is a multisystemic disease caused by toxic RNA from a DMPK gene carrying an expanded (CTG•CAG)n repeat. Promising strategies for treatment of DM1 patients are currently being tested. These include antisense oligonucleotides and drugs for
Darrell R Kapczynski et al.
Vaccine, 33(9), 1197-1205 (2015-01-24)
Vaccination is an important tool in the protection of poultry against avian influenza (AI). For field use, the overwhelming majority of AI vaccines produced are inactivated whole virus formulated into an oil emulsion. However, recombinant vectored vaccines are gaining use
Emeran A Mayer et al.
The Journal of clinical investigation, 125(3), 926-938 (2015-02-18)
Tremendous progress has been made in characterizing the bidirectional interactions between the central nervous system, the enteric nervous system, and the gastrointestinal tract. A series of provocative preclinical studies have suggested a prominent role for the gut microbiota in these
L Susta et al.
Veterinary pathology, 52(1), 120-131 (2014-02-11)
To characterize the clinicopathologic features of recently described genotypes of Newcastle disease virus (NDV), 1 representative strain of genotype XIV and 2 of genotype XVII, all isolated from West Africa, were used to infect groups of ten 4-week-old specific pathogen-free
Xiang-Yu Zhang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 451(2), 202-207 (2014-08-01)
Fas-associated protein with death domain (FADD) has been implicated in T lymphocytes, but the nature of FADD-dependent mechanism in early T cell development has not been completely elucidated. In this study, using T-cell specific deletion mice, we observed that FADD