Przejdź do
637564
N-Boc-3-pyrrolidinone
97%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
1125,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Boc-3-pyrrolidinone can be used as starting material in the synthesis of spirocyclic tetrahydrofuran.
Used in a study of asymmetric hydrogen-transfer bioreduction of ketones with Leifsonia alcohol dehydrogenase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
532169634786547247
description
97%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
34-38 °C (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
mp
60-64 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
ketone
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)