Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
parabens
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI key
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Amcinonide
- Amcinonide Ointment
- Amcinonide Cream
- Loratadine Oral Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade primary reference standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| API family parabens | API family parabens | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylparaben
signalword
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
94-26-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?