Merck
ARK2046
SAFC
Lofepramine hydrochloride
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
N-(4-Chlorobenzoylmethyl)-3-(10,11-dihydro-5h-dibenz[b,f]azepin-5-yl)-n-methylpropylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51292923
Produkt ARK2046 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
ciąg SMILES
Cl[H].CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZWZIQPOLMDPIQM-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Lofepramine is an antidepressant; serotonin and norepinephrine re-uptake inhibitor (SNRI).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)