Przejdź do
SML0061
SAHA
≥98% (HPLC), powder, HDAC inhibitor
Synonim(y):
N-hydroxy-N′-phenyl-octanediamide, Suberoylanilide hydroxamic acid, Vorinostat
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SAHA, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)
InChI key
WAEXFXRVDQXREF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
SAHA may be used to study gene regulation, transcription regulation and cell signaling.
Biochem/physiol Actions
Potent, reversible pan-histone deacetylase (HDAC) inhibitor.
SAHA or Vorinostat facilitates the transcription of genes that result in apoptosis, differentiation and growth arrest. It has been observed to give beneficial results in lymphoma but not in solid tumors.[1]
Vorinostat or suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA) is a potent, reversible pan-histone deacetylase (HDAC) inhibitor. It inhibits both class I and class II HDACs, altering gene transcription and inducing cell cycle arrest and/or apoptosis in a wide variety of transformed cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0011SML0584SML1900
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to tan
color
-
color
white to beige
color
white to beige
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solution stability of product SML0061, SAHA?
    1 answer
    1. Product SML0061, SAHA, should not be stored in an aqueous solution for more than 1 day.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.