Kluczowe dokumenty
ARK2009
SAFC
Doxylamine Succinate
EP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Doxylamine Succinate
Wybierz wielkość
1 KG
13 589,00 zł
13 589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
13 589,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O · C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51313431
13 589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
EP
USP
Poziom jakości
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[N+H](CCOC(C)(c2ncccc2)c1ccccc1)(C)C.[O-]C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)