Merck
ARK2091
SAFC
Clomipramine hydrochloride
BP, EP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
Wybierz wielkość
1 KG
8852,00 zł
5 KG
41 802,00 zł
10 KG
81 145,00 zł
8852,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
8852,00 zł
5 KG
41 802,00 zł
10 KG
81 145,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23ClN2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51292917
8852,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
BP
EP
USP
Poziom jakości
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)