Przejdź do
92396
Fluorescein di-(β-D-glucopyranoside)
Synonim(y):
FDGlu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H32O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
656.59
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7455945
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85.0% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm±10 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)ccc4C36OC(=O)c7ccccc67)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C32H32O15/c33-11-21-23(35)25(37)27(39)30(45-21)42-13-5-7-17-19(9-13)44-20-10-14(43-31-28(40)26(38)24(36)22(12-34)46-31)6-8-18(20)32(17)16-4-2-1-3-15(16)29(41)47-32/h1-10,21-28,30-31,33-40H,11-12H2/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,30-,31-/m1/s1
InChI key
ZTOBILYWTYHOJB-LWXMCBIJSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB002858744446935
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm±10 nm in H2O
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥85.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPCE)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)