Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 997,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
997,00 zł
Nazwa produktu
Paroxetine hydrochloride hemihydrate, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
InChI key
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white | color - | color - | color - |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paroxetine hydrochloride hemihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?