Przejdź do
83695
Rhodamine 110 chloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (UV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.80
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-944-7
Beilstein/REAXYS Number:
4631860
MDL number:
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (UV)
form
crystals
mp
>300 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 498 nm; λem 520 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cl.Nc1ccc2c(OC3=CC(=N)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
InChI key
JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Rhodamine 110 or R110 is a triphenylmethane dye and emits a strong green-fluorescent light. The high fluorescence is attributed to the presence of amino groups as electron donating groups. Rhodamine 110 has excitation and emission maximum at 502.4/521.6 nm, respectively.[1]
Application
Rhodamine 110 is used for the determination of protease activity with accurate kinetic parameters.[2] It is used to measure caspase activity in cells with induced apoptosis.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8369443220283702
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 498 nm; λem 520 nm in methanol
fluorescence
λex 560 nm; λem 589 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
methanol: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, red
form
crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99.0% (UV)
assay
-
assay
-
assay
≥85% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine 110 chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)