Merck
99387
Supelco
Lithium ionophore IV
Selectophore, function tested
Synonim(y):
5-Butyl-5-ethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-3,7-dioxaazelaic diamide, ETH 2137, N,N,N′,N′−Tetracyclohexyl(2-butyl-2-ethyltrimethylenedioxy)diacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H66N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
602.93
Beilstein:
6455135
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore
Postać
liquid
jakość
function tested
ciąg SMILES
CCCCC(CC)(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C37H66N2O4/c1-3-5-26-37(4-2,29-42-27-35(40)38(31-18-10-6-11-19-31)32-20-12-7-13-21-32)30-43-28-36(41)39(33-22-14-8-15-23-33)34-24-16-9-17-25-34/h31-34H,3-30H2,1-2H3
Klucz InChI
MVPCBDWXPBIVGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Selected application examples
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Postać fizyczna
50 mg in 0.5 mL heptane
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.