Merck
62559
Supelco
Lithium ionophore II
Selectophore, function tested
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetraisobutyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxamide, ETH 1644
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H46N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.63
Beilstein:
6428727
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
Selectophore
Poziom jakości
jakość
function tested
ciąg SMILES
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C24H46N2O2/c1-17(2)13-25(14-18(3)4)23(27)21-11-9-10-12-22(21)24(28)26(15-19(5)6)16-20(7)8/h17-22H,9-16H2,1-8H3/t21-,22+
Klucz InChI
GPFAWYFTCKIPRA-SZPZYZBQSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Inne uwagi
Neutral ionophore for a lithium ion-selective solvent polymeric membrane;
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A.F. Zhukow et al.
Analytica Chimica Acta, 131, 177-177 (1981)
A Zeevi et al.
The Journal of membrane biology, 86(1), 61-67 (1985-01-01)
The neutral noncyclic, lithium-selective ionophore ETH1644, which is structurally different from previously available ionophores of this type, is a selective carrier of Li+ in lipid bilayer membranes of various lipid composition. The ionophore forms a 2:1 carrier/cation complex, and the
Erne, D., et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 538-538 (1982)