Merck
96491
Supelco
Zinc ionophore I
Selectophore, function tested
Synonim(y):
Tetrabutylthiuram disulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36N2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.75
Beilstein:
1715575
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore
Postać
liquid
jakość
function tested
ciąg SMILES
CCCCN(CCCC)C(=S)SSC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H36N2S4/c1-5-9-13-19(14-10-6-2)17(21)23-24-18(22)20(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
Klucz InChI
PGAXJQVAHDTGBB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Selected application examples
Opakowanie
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Inne uwagi
Neutral carrier for a zinc-selective electrode
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R. Kojima et al.
Analytical Sciences, 10, 409-409 (1994)
Cemil Can Eylem et al.
Talanta, 183, 184-191 (2018-03-24)
A method was developed to determine copper and zinc simultaneously in brass sample using a multiple ion-selective electrode array system and multivariate calibration techniques. The multiple ion-selective electrode array system was consisted of one pH electrode and eight ion selective