Merck
74196
Supelco
Zinc ionophore IV
Selectophore, function tested
Synonim(y):
Potassium hydrotris(N-tert-butyl-2-thioimidazolyl)borate, [TmBut]K
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34BKN6S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore
Formularz
powder
jakość
function tested
ciąg SMILES
[K+].CC(C)(C)N1C=CN([BH-](N2C=CN(C2=S)C(C)(C)C)N3C=CN(C3=S)C(C)(C)C)C1=S
InChI
1S/C21H34BN6S3.K/c1-19(2,3)23-10-13-26(16(23)29)22(27-14-11-24(17(27)30)20(4,5)6)28-15-12-25(18(28)31)21(7,8)9;/h10-15,22H,1-9H3;/q-1;+1
Klucz InChI
ZYQDTWROYIMHBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Used for selective determination of Zn(II) in biological and environmental samples.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ashok Kumar Singh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 388(8), 1867-1876 (2007-07-12)
Potassium hydrotris(N-tert-butyl-2-thioimidazolyl)borate [KTtt-Bu] and potassium hydrotris(3-tert-butyl-5-isopropyl-l-pyrazolyl)borate [KTpt-Bu,i-Pr] have been synthesized and evaluated as ionophores for preparation of a poly(vinyl chloride) (PVC) membrane sensor for Zn(II) ions. The effect of different plasticizers, viz. benzyl acetate (BA), dioctyl phthalate (DOP), dibutyl phthalate