Kluczowe dokumenty
8.18056
Sigma-Aldrich
Palladium(II) acetate
47% Pd, for synthesis
Synonim(y):
Palladium(II) acetate (47% Pd), Palladium diacetate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
222-164-4
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Palladium(II) acetate (47% Pd), for synthesis
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
≥5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
205 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Pd](OC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Palladium(II) Acetate in Cross-Coupling Reactions:</strong> palladium(II) acetate is used in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions conducted in semi-aqueous media, emphasizing its effectiveness in homogeneous catalysis and potential for diverse organic syntheses (Berm and uacute;dez-Puente et al., 2022).</li>
<li><strong>Microbial Viability Assay Development:</strong> Cechova et al. developed a viability assay that utilizes a palladium compound to treat and detect viable Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis cells, illustrating the adaptability of palladium(II) acetate in pharmaceutical research beyond typical catalytic applications (Cechova et al., 2022).</li>
<li><strong>Advanced Catalytic Processes:</strong> palladium(II) acetate is used during the palladium-catalyzed cascade reaction forming 4-alkynyloxazolones from ynamides, showcasing the catalyst and rsquo;s versatility and efficiency in high-precision organic synthesis (Goulart et al., 2022).</li>
</ul>
Komentarz do analizy
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2