Kluczowe dokumenty
720070
Palladium(II) acetate, recrystallized
97%
Synonim(y):
Pd(OAc)2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
227-231 °C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Pd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- In Stille cross-coupling reaction between benzylic halides and aryl tributyltin to synthesize diarylmethane derivatives in the presence of phosphine ligand.
- For the α-arylation of ketones with aryl halides to synthesize arylmethyl ketones in the presence of n-butylbis(1-adamantyl)-phosphine ligand.
- In Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction between aryl bromides and aryl boronic acids to synthesize biaryl derivatives in the presence of phosphane ligand.
- In Buchwald-Hartwig amination reaction between aryl chlorides and anilines to synthesize arylated anilines in the presence of N-heterocyclic carbene ligand.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)