Kluczowe dokumenty
92145
D-Panose
analytical standard
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→6)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, O-α-D-Glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose
Wybierz wielkość
461,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
461,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D 153±8°, 3 hr, c = 0.8 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(21)9(23)13(27)17(32-4)30-3-6-8(22)10(24)14(28)18(33-6)34-15-5(2-20)31-16(29)12(26)11(15)25/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9+,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-/m1/s1
Klucz InChI
OWEGMIWEEQEYGQ-QNHQVNOCSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- analizie analitu w próbkach wodnych z użyciem nanocząstek tlenku magnezu (MgO-NPs) jako matrycy, a następnie spektrometrii masowej czasu przelotu wspomaganej powierzchniowo desorpcją-jonizacją laserową (SALDI-MS). Technika ta może być dalej stosowana do analizy analitu w obszarze niskiej masy[6]
- oznaczania analitu w chińskim winie ryżowym przy użyciu spektroskopii w średniej podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-MIR)[3]
- oznaczanie analitu w zafałszowanym komercyjnym słodkim syropie sorgo przy użyciu chromatografii jonowej ze zintegrowaną pulsacyjną detekcją amperometryczną (IC-IPAD) - metoda gradientu wodorotlenku sodu (NaOH)/octanu sodu (NaOAc)[7]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?