Merck
851493
Sigma-Aldrich
Maltotriose hydrate
95%
Synonim(y):
O-α-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucose
Wybierz wielkość
1 G
245,00 zł
5 G
849,00 zł
25 G
2300,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
245,00 zł
5 G
849,00 zł
25 G
2300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O16 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.44 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]24/D +162°, c = 2 in H2O
mp
132-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24;/h4-29H,1-3H2;1H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16?,17-,18-;/m1./s1
Klucz InChI
HNKASWRMLBJLKJ-HNNWOXMSSA-N
Opis ogólny
Maltotriose is an oligosaccharide with α-1,4 glycoside linkage. It does not possess any ionic groups, hence is suitable for examining the interaction between molecular motion and water molecules.[1]
Zastosowanie
Maltotriaose hydrate can be used:
  • for sensitive analysis of simple sugars[2]
  • to study heat capacities for sugars and sugar alcohols in dilute aqueous solution by calorimetry[3]
  • as an internal standard in the analysis of sugar levels, during fermentation process in wort samples using HPLC and spectrophotometry[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Dielectric relaxation of aqueous solutions of maltotriose
Biorheology, 31, 1620-1620 (2017)
Monitoring of monosaccharides, oligosaccharides, ethanol and glycerol during wort fermentation by biosensors, HPLC and spectrophotometry
R Monosik
Food Chemistry, 138, 220-226 (2013)
Heat capacities of maltose, maltotriose, maltotetrose and alpha-, beta-, and gamma-cyclodextrin in the solid state and in dilute aqueous solution
LE Briggner
The Journal of Chemical Thermodynamics, 22, 1067-1074 (1990)
Utilisation of pH stacking in conjunction with a highly absorbing chromophore, 5-aminofluorescein, to improve the sensitivity of capillary electrophoresis for carbohydrate analysis
Journal of Chromatography A, 1200, 8491-8491 (2008)
Questions
  1. Does this product have a unknown/undetermined hydration or is it a mix of different hydrations (monohydrate, dihydrate, etc.)?
    1 answer
    1. This product is labeled generally as a hydrate with a water content that can vary from lot to lot. Please consult the specification sheet available on the product page which states the water content range is between 2-6%. The degree of hydration would then need to be calculated on a batch specific basis.