Przejdź do
E1895
Erlose
≥94% (HPLC)
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-Maltosyl β-fructofuranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.44
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 108 to 115°, c = 0.84% (w/v) in water
storage condition
desiccated
impurities
≤12.5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5-8(23)10(25)12(27)16(30-5)32-14-7(3-21)31-17(13(28)11(14)26)34-18(4-22)15(29)9(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1
InChI key
FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
Application
Erlose, a triose sugar (trisaccharide), is used in studies on dietary preference and utilization of triose sugars from aphid honeydew by various insects, such as honey bees and ants. Erlose may be used as a reference compound in assays that analyze the sugars of foods such as royal jelly and honey.[1][2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Disclaimer
moisture sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4001S8501S5391
biological source
plant
biological source
plant (Stachys tuberifera)
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)