Merck
91926
Supelco
Adipoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[(5-carboxy-1-oxopentyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.32
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)