Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 948,00 zł |
Informacje o tej pozycji
948,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC), 96.0-104.0% (AT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -27.0±2.0°, c = 1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
white to off-white
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
InChI key
JATPLOXBFFRHDN-DDWIOCJRSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| form powder or crystals | form powder | form - | form - |
| optical activity [α]/D -27.0±2.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]25/D −28°, c = 2 in H2O(lit.) | optical activity [α]/D -13±3°, c = 0.1 in methanol | optical activity [α]/D -17.0±2.0°, c = 1 in methanol |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 92107-50MG | 04061835343546 |
| 92107-10MG | 04061835343539 |