Przejdź do
42602
Propionyl-L-carnitine
≥94.0% (HPLC), suitable for LC/MS
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine propionyl ester, C3-Carnitine, Propanoyl-L-carnitine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Propionyl-L-carnitine, ≥94.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥94.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -23±3°, c = 1 in H2O
technique(s)
LC/MS: suitable
impurities
≤10% water (calcd. from elemental analysis)
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI key
UFAHZIUFPNSHSL-MRVPVSSYSA-N
General description
Propionyl-L-carnitine (PLC) is a short-chain fatty acid ester derivative of carnitine.[1]
Application
Propionyl-L-carnitine has been used as a standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[2]
Biochem/physiol Actions
Propionyl-L-carnitine (PLC) plays a key role in lipid and carbohydrate metabolism. It provides substrates to the ischemic muscle for energy production and ATP generation.[1] PLC has the potential to treat severe peripheral arterial disease and chronic heart failure.[3] It is present in high abundance in the urine of patients with methylmalonyl-CoA mutase (MUT) deficiency, together with methylmalonic acid. MUT is a mitochondrial enzyme that catalyzes the isomerization of methylmalonyl-CoA to succinyl-CoA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
612519127550637
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder or crystals
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤10% water (calcd. from elemental analysis)
impurities
≤10% water
impurities
≤13% water ((calculated from elemental analysis)
impurities
≤10% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionyl-L-carnitine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this 10 milli grams or 10 Mega grams
    1 answer
    1. The item is packaged in milligram quantities.