, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO6 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.32 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?