Merck
870856P
Avanti
C26 Carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Hexacosanoyl DL-carnitine-d9
Wybierz wielkość
1 MG
2850,00 zł
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2850,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H56D9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870856P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C33H65NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-33(37)38-31(29-32(35)36)30-34(2,3)4/h31H,5-30H2,1-4H3/t31-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
Klucz InChI
KOCKWDDTAHPJSX-OJMQLLJWSA-N
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870856P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)