Przejdź do
C0780
Creatine
suitable for cell culture
Synonim(y):
(α-Methylguanido)acetic acid, N-Amidinosarcosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
809,00 zł
687,65 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-306-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
907175
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Creatine, anhydrous
grade
anhydrous
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
SMILES string
CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
InChI key
CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Application
Creatine (Cr) and phosphocreatine (PCr) are involved with rapid ATP production primarily in skeletal muscle tissue via the action of creatine kinase(s). Creatine may be used as a supplement to study its uptake mechanism and metabolism of action.
Biochem/physiol Actions
Creatine is a nitrogenous compound that acts as a high-energy reservoir for the rapid regeneration of ATP.
Creatine is a nitrogenous compound that acts as a high-energy reservoir for the rapid regeneration of ATP. Approximately 95% of creatine is found in skeletal muscle, primarily as phosphocreatine. Creatine can be acquired through dietary consumption or formed from L-arginine, glycine, and L-methionine in a multi-step reaction that occurs in the kidneys and liver. Creatine is then transported to muscle tissue. Creatine supplementation is used for the enhancement of sports performance, primarily by increasing muscle mass. Creatine is also being investigated as a treatment of neuromuscular diseases, where it may aid in neuroprotection and by improving the cellular bioenergetic state.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7477A35948.41470
ACES BioPerformance Certified, ≥99.0%, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3594
ACES
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
BioPerformance Certified
grade
synthesis grade
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Creatine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?