Przejdź do
P6125
Pentadecanoic acid
~99% (capillary GC)
Synonim(y):
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1162,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-693-1
Beilstein/REAXYS Number:
1773831
MDL number:
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
~99% (capillary GC)
form
powder or flakes
bp
257 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91446W433400H3500
description
~99% (capillary GC)
description
analytical standard
description
99%
description
≥98%
assay
~99% (capillary GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98%
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
form
powder or flakes
form
-
form
-
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecanoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)