Merck
171476
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid
98%
Synonim(y):
Hendecanoic acid
Wybierz wielkość
25 G
155,00 zł
100 G
388,00 zł
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
155,00 zł
100 G
388,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
Beilstein:
1759287
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
228 °C/160 mmHg (lit.)
248-250 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Undecanoic acid was used in the formation of cycloamylose crystals[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>233.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 112 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rashanique D Quarels et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 1863-1877 (2017-10-20)
Visible-light irradiation of phthalimide esters in the presence of the photosensitizer [Ru(bpy)
Margarida M L M Vareiro et al.
Analytical biochemistry, 377(2), 243-250 (2008-04-03)
The development of a single-step, separation-free method for measurement of low concentrations of fatty acid using a surface plasmon resonance-enhanced fluorescence competition assay with a surface-bound antibody is described. The assay behavior was unexpectedly complex. A nonlinear coverage-dependent self-quenching of
Fernanda G Paião et al.
FEMS microbiology letters, 271(2), 180-186 (2007-04-12)
Suppressive subtractive hybridization was used to isolate transcripts specifically upregulated during Trichophyton rubrum exposure to acriflavin, fluconazole, griseofulvin, terbinafine or undecanoic acid. Macro-array dot-blot and sequencing of 132 clones, which correspond to genes differentially expressed after exposition of T. rubrum
Rui Hong et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(3), 739-743 (2004-01-22)
Thioalkyl and thioalkylated oligo(ethylene glycol) (OEG) ligands with chain-end functionality were used to fabricate water-soluble CdSe nanoparticle scaffolds. Surface recognition of chymotrypsin (ChT) was achieved using these functionalized nanoparticle scaffolds, with three levels of interaction demonstrated: no interaction (OEG terminated
Aisha Laguerre et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 67(Pt 2), 291-295 (2011-02-09)
Fatty-acid binding proteins (FABPs) are abundantly expressed proteins that bind a range of lipophilic molecules. They have been implicated in the import and intracellular distribution of their ligands and have been linked with metabolic and inflammatory responses in the cells