Przejdź do
11909
Behenic acid
analytical standard
Synonim(y):
Docosanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
841,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)20COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.58
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-010-8
Beilstein/REAXYS Number:
1792887
MDL number:
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
72-80 °C (lit.), 79-82 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
neat
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)
InChI key
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Behenic acid is a saturated fatty acid with cholesterol-raising ability in humans.[1]
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Application
Behenic acid may be used as a reference standard for the determination of behenic acid in biological samples by electron ionization-gas chromatography-mass spectrometry (EI-GC-MS), in Amazonian palm berry, Euterpe oleraceae Mart. (Acai) by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) with MS, and in commercial edible oilseeds by transmethylation followed by analysis using GC combined with flame ionization detector (FID).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2169414562939383
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Behenic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)