91403
Isovaleryl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine isovaleryl ester, iC5-Carnitine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥94.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤12% water (calculated from elemental analysis)
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
IGQBPDJNUXPEMT-SNVBAGLBSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?