Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
Informacje o tej pozycji
544,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10.0% water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChI key
QWYFHHGCZUCMBN-SECBINFHSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) clinical testing |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade analytical standard |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤10.0% water | impurities ≤10.0% water | impurities - | impurities ≤10.0% water (calculated from elemental analysis) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyryl-L-carnitine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?