Kluczowe dokumenty
90969
Ricinoleic acid
analytical standard
Synonim(y):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid, 12-Hydroxyoleic acid
Wybierz wielkość
732,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
732,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
aktywność optyczna
[α]/D 6.5±1.5°, c = 2 in acetone
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469-1.473
gęstość
0.940 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1
Klucz InChI
WBHHMMIMDMUBKC-QJWNTBNXSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?